Drukuj
L-(+)-Ramnoza hydrat
Dostawca: PanReac AppliChem
A4336.0010 A4336.0100
A4336.0010EA 486 PLN
A4336.0010 A4336.0100
L-(+)-Ramnoza hydrat
L-(+)-Ramnoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Temp. topnienia: 85…95 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149363
Numer CAS: 10030-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-793-4
Klasyfikacja Merck : 12,08338