Drukuj
L-(+)-Ramnoza hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
174080250 174081000 174085000
ACRO174080250EA 1100 PLN
ACRO174080250 ACRO174081000 ACRO174085000
L-(+)-Ramnoza hydrat 99%
L-(+)-Ramnoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Temp. topnienia: 91…93 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149363
Numer CAS: 10030-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-793-4
Klasyfikacja Merck : 12,08338
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 9.0 to 11.0 % (K.F.)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Residue after ignition ≤0.2 %