laktoza hydrat, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Milk sugar, Lactobiose
24945.291EA
230
PLN
24945.291
24945.360
laktoza hydrat, GPR RECTAPUR®
laktoza hydrat
Formuła:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O MW: 360.32 g/mol Temp. topnienia: 223 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
10039-26-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-559-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) | 54.4 - 55.9 ° |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Loss on drying (120°C) | 4.0 - 5.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |