Drukuj
laktoza hydrat, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07660.0250 1.07660.1000
1.07660.0250EA 266 PLN
1.07660.0250 1.07660.1000
laktoza hydrat, Millipore®
laktoza hydrat
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Temp. topnienia: 223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 10039-26-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-559-2