Drukuj
laktoza hydrat, proszek, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07656.9029 1.07656.9525
1.07656.9029EA 0 PLN
1.07656.9029 1.07656.9525
laktoza hydrat, proszek, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP suitable for use as excipient, SAFC®
laktoza hydrat
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Temp. topnienia: 223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 10039-26-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-559-2