Drukuj
Etanol-D1, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
452556-100ML 452556-25ML
SIAL452556-100MLEA 736 PLN
SIAL452556-100ML SIAL452556-25ML
Etanol-D1, Sigma-Aldrich®
Etanol-D1
Formuła: C₂H₅DO
Temp. Wrzenia: 78 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,826 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 925-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-128-9