Drukuj
Etanol-D1, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
151904-100G 151904-25G
SIAL151904-100GEA 1060 PLN
SIAL151904-100G SIAL151904-25G
Etanol-D1, Sigma-Aldrich®
Etanol-D1
Formuła: C₂H₅DO
Temp. Wrzenia: 78 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,826 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 925-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-128-9