Drukuj
Etanol-D1 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
166320250 166321000
ACRO166320250EA 411 PLN
ACRO166320250 ACRO166321000
Etanol-D1 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Etanol-D1
Formuła: C₂H₅DO
Temp. Wrzenia: 78 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Numer CAS: 925-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-128-9
Jednostka: 1170
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %
HPLC ≥96.0 %