Drukuj
Etanol-D6, anhydrous Isotope_(99% D) NMR
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl carbinol-D6, Hydroxy ethane-D6, Ethanol-[²H₆], Ethyl alcohol-D6
300680010 300680050
ACRO300680010EA 570 PLN
ACRO300680010 ACRO300680050
Etanol-D6, anhydrous Isotope_(99% D) NMR
Etanol-D6
Formuła: D₃CCD₂OD
MW: 52.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 78
Temp. topnienia: -114.5
Gęstość: 0.892 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051020
Numer CAS: 1516-08-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-162-2
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %