Drukuj
Metanol-D4, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy-D4
M-Clarity™ quality level = MQ200
439029-10G 439029-50G
SIAL439029-10GEA 904 PLN
SIAL439029-10G SIAL439029-50G
Metanol-D4, Sigma-Aldrich®
Metanol-D4
Formuła: D₃COD
MW: 36.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 65.3
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044637
Numer CAS: 811-98-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-378-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II