Izoheksan (mieszanina izomerów), EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylpentane
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04333.1000
1.04333.2500
1.04333.9190
1.04333.1000EA
346
PLN
1.04333.1000
1.04333.2500
1.04333.9190
Izoheksan (mieszanina izomerów), EMSURE® do analizy, Supelco®
Izoheksan (mieszanina izomerów)
Formuła:
C₆H₁₄ Temp. Wrzenia: 60 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –154 °C Gęstość: 0,653 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: –33 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009406 Numer CAS: 92112-69-1 Numer WE (dawny EINECS): 295-570-2 Jednostka: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119484651-34 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 0.02 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 86.18 g/mol |
Boiling Point | 53 - 63 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 160 - 190 hPa (20 °C) |
Flash Point | -21 °C |
Explosion Limit | 1.0 - 7.4 %(V) |
Density | 0.66 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 260 °C |
Viscosity kinematic | 0.5 mm2/s (20 °C) |