Drukuj
Eter naftowy, 35…60 °C ACS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
184519-1L 184519-6X1L 184519-2.5L
184519-1LEA 433 PLN
184519-1L 184519-6X1L 184519-2.5L
Eter naftowy, 35…60 °C ACS, Riedel-de Haën™
Eter naftowy
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
UNSPSC Code: 12191502
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Refractive index (n 20/D) 1.358 - 1.368
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Boiling range 35 - 60 °C
Explosion Limit 8 %
Acidity complying
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 475 °F
Vapor Pressure 7.99 psi ( 20 °C)