Drukuj
Eter naftowy, 100-140 °C, Puriss.
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
24534-1L 24534-2.5L 24534-25L 24534-4X2.5L
24534-1LEA 327 PLN
24534-1L 24534-2.5L 24534-25L 24534-4X2.5L
Eter naftowy, 100-140 °C, Puriss.
Eter naftowy
RTECS Number: OI6180000
UNSPSC Code: 12191502
Temp. Wrzenia: 90…165 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 0.725…0.748 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: <10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 920-750-0
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling range 100 - 140 °C
Density (D 20/4) 0.720 - 0.745
Refractive index (n 20/D) 1.403 - 1.412
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Aromatic substances (as C₆H₅CH₃) Max. 0.02 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %