Drukuj
sól potasowa kwasu krzemowego, bezwodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
44493.22 44493.36 44493.A3
44493.22EA 277 PLN
44493.22 44493.36 44493.A3
sól potasowa kwasu krzemowego, bezwodny
sól potasowa kwasu krzemowego
Potassium silicate is used in binders, carbon electrodes, lead pencils, protective coatings, insoluble pigments, phosphors on television tubes and detergent additives. It acts as a catalyst to make glass, ceramics, welding rods, adhesives, cements, gels, paints, pulp and paper production. Further, it is used in horticulture as a soluble source of potassium and silicon. It acts as a corrosion inhibitor.
Uwaga: Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145152
Numer CAS: 1312-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-199-1
Klasyfikacja Merck : 14,7668
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (unspecified) 28,0 - 28,8% K₂O