Drukuj
Cynk 98, dust <10 μm, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ200
209988-100G 209988-1KG 209988-5KG
SIAL209988-100GEA 109 PLN
SIAL209988-100G SIAL209988-1KG SIAL209988-5KG
Cynk 98, dust <10 μm, Sigma-Aldrich®
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908 (lit.)
Temp. topnienia: 420 °C (lit.)
Gęstość: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10255