Drukuj
miedź 99,9 Metals basis, powder_spherical -170+270 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
45544.A3 45544.22 45544.36
45544.A3EA 4890 PLN
45544.A3 45544.22 45544.36
miedź 99,9 Metals basis, powder_spherical -170+270 mesh
miedź
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02545