miedź ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-50 nm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45504.06
45504.14
45504.06EA
1760
PLN
45504.06
45504.14
miedź ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-50 nm
miedź
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Molecular Formula: Cu(core)/CuO(shell)
Physical Form: CuO layer approx. 2nm
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |