Drukuj
Selen, proszek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
229865-100G 229865-20G 229865-5G
SIAL229865-100GEA 3270 PLN
SIAL229865-100G SIAL229865-20G SIAL229865-5G
Selen, proszek, Sigma-Aldrich®
Selenium
Formuła: Se
Temp. Wrzenia: 684,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 217 °C
Gęstość: 4,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134090
Numer CAS: 7782-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-957-4
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III