cyna 99,9999 Metals basis, pieces, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45481.06
45481.14
45481.22
45481.06EA
841
PLN
45481.06
45481.14
45481.22
cyna 99,9999 Metals basis, pieces, Puratronic®
cyna
Purity: 99.9999+%
CAS No.: 7440-31-5
Appearance: Silver-gray
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formuła:
Sn MW: 118.71 g/mol Temp. Wrzenia: 2270 Temp. topnienia: 232 Gęstość: 7.31 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133862 Numer CAS: 7440-31-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8 Klasyfikacja Merck : 12,09587 |