Drukuj
VWR® Mikrostrzykawki HPLC, Rheodyne
Dostawca: VWR
VWR®
549-0535EA 332 PLN
549-0535 549-0534
VWR® Mikrostrzykawki HPLC, Rheodyne
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
Cienka, wbudowana igła ze specjalnym, wypolerowanym wierzchołkiem, o określonej długości i średnicy zapewnia pełne uszczelnienie, zapobiegając uszkodzeniom uszczelnień i wirnika.
* z super elestycznym tłoczkiem
549-0534: Z super elastycznym tłokiem.
Długość w tabeli zamówień odnosi się do długości igieł.