Drukuj
VWR® Model 210 Termostat cyrkulacyjny
Dostawca: VWR Collection
473-0029EA 12490 PLN
473-0029 473-0030 473-0031
VWR® Model 210 Termostat cyrkulacyjny
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, zamknięte Cyrkulatory z grzaniem
Niewielki, ekonomiczny recyrkulator przeznaczony do rozmrażania osocza i w fotografii Zamknięty zbiornik może kontrolować tylko systemy zamknięte.
Stal nierdzewna, PVC, mosieżne i nylonowe części mające styczność z cieczą, wlot/wylot pompy ½" NPT.
Automatyczne przerwania pracy przy za niskim poziomie cieczy lub za wysokiej temperaturze.
Maks. przepływ: 11 L/min
Uwaga: *RT = otoczenia.