Formaldehyd 4% stabilised, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w metanolem 0,5-1,5 %
9713.1000EA
143
PLN
9713.1000
9713.5000
9713.9025
9713.9010
9713.9201
Formaldehyd 4% stabilised, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Formaldehyd
(= 10% Formaline solution)
Formuła:
CH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003274 Numer CAS: 50-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Formaldehyde) | |
pH (20 °C) | |
Methanol |