cyna 1000 mg/l w 20% roztworze kwasu chlorowodorowego AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86712.260EA
212
PLN
86712.260
86712.180
cyna 1000 mg/l w 20% roztworze kwasu chlorowodorowego AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Tin Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%