Żelazo 1000 mg/l w 2% kwasie chlorowodorowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86677.260EA
242
PLN
86677.260
86677.180
Żelazo 1000 mg/l w 2% kwasie chlorowodorowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Iron Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%