Drukuj
Etanol 70% 70 v/v, TechniSolv®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
83801.360EA 793 PLN
83801.360 83801.410 83801.290
Etanol 70% 70 v/v, TechniSolv®
Etanol
Uwaga: WARNING : this alcohol is regulated. Call us.
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3
Temp. topnienia: -117
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (V/V) Min. 69.5 %
Density (20/20) 0.880 - 0.890