Drukuj
Formaldehyd 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
5534.9010EA 899 PLN
5534.9010 5534.1000
Formaldehyd 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Formaldehyde) 7 - 9 %
pH (20°C) 6.8 - 7.2