Roztwór Luff Schoorl's (roztwór siarczanu miedzi (II)) for quantitative determination of reducing sugars
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
5058.5000EA
701
PLN
5058.5000
5058.1000
Roztwór Luff Schoorl's (roztwór siarczanu miedzi (II)) for quantitative determination of reducing sugars
Roztwór Luff Schoorl's (roztwór siarczanu miedzi (II))
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Passes test |
Density (20/4) | 1.14 - 1.16 |
pH (20°C) | 9.80-10.40 |