Drukuj
Congo red 1% roztwór wodny
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Direct Red 28Czerwien bezposrednia 28
31727.295EA 618 PLN
31727.295
Congo red 1% roztwór wodny
Congo red
  • Transition range: pH 3,0 - 5,2
Formuła: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Temp. Wrzenia: ~100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004028
Numer CAS: 573-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-358-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red liquid
Identification Passes test