Drukuj
Oranż metylowy 0,04% in aqueous solution, TECHNICAL pH-indicator
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
31720.292EA 212 PLN
31720.292 31720.230
Oranż metylowy 0,04% in aqueous solution, TECHNICAL pH-indicator
Oranż metylowy
  • Transition range: pH 3,1-4,4
Formuła: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. Zapłonu: 38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007502
Numer CAS: 547-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3
Klasyfikacja Merck : 13,06127
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test