Drukuj
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0.04 mol/l (0.24 N) Mercury(II)-sulfate sulfuric acid_80g/l, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_water
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
30891.295EA 252 PLN
30891.295 30891.420
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0.04 mol/l (0.24 N) Mercury(II)-sulfate sulfuric acid_80g/l, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_water
Dichromian(VI) potasu
According to NFT 90-101 standard
Formuła: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Temp. Wrzenia: >100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 398
Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3289
ADR: 6.1 (8) II
Klasyfikacja Merck : 12,07790
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed