Drukuj
skrobia rozpuszczalna, AnalaR NORMAPUR® for iodometric titrations, analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
28610.291EA 1940 PLN
28610.291 28610.187 28610.234
skrobia rozpuszczalna, AnalaR NORMAPUR® for iodometric titrations, analytical reagent
skrobia rozpuszczalna
Iodine indicator in iodometry
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4
Klasyfikacja Merck : 13,08878
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting point 129 - 133 °C
Suited for iodine reagent Passes test