Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol 90% (v/v)/methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
28533.261EA 582 PLN
28533.261
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol 90% (v/v)/methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed