Drukuj
Wodorosiarczyn sodu 50% (w/v) in aqueous solution, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
28132.298EA 160 PLN
28132.298 28132.367
Wodorosiarczyn sodu 50% (w/v) in aqueous solution, TECHNICAL
Wodorosiarczyn sodu
Formuła: HNaO₃S
Numer MDL: MFCD00167602
Numer CAS: 7631-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-548-0
Jednostka: 2693
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (W/V) Min. 50 %
Ionised chlorine Max. 0.05 %