Drukuj
żel krzemionkowy, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Dostawca: VWR Chemicals
27623.323EA 931 PLN
27623.323 27623.460
żel krzemionkowy, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH (20°C; 10 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (150°C) Max. 12 %
Particle size d10 25 to 45 µm
Particle size d50 50 to 70 µm
Particle size d90 90 to 115 µm