Drukuj
pumeks, granulki reagent analityczny, przemywany
Dostawca: VWR Chemicals
26398.293EA 453 PLN
26398.293 26398.362
pumeks, granulki reagent analityczny, przemywany
pumeks
Temp. topnienia: > 500 °C
Numer MDL: MFCD00148147
Numer CAS: 1332-09-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Solubility in water Max. 0.5 %
Soluble chlorides Max. 0.05 %