Drukuj
olej rycynowy, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
24667.290EA 958 PLN
24667.290 24667.368
olej rycynowy, GPR RECTAPUR®
olej rycynowy
Temp. Wrzenia: 313
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130746
Numer CAS: 8001-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-293-8
Klasyfikacja Merck : 13,01908
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility in methanol Passes test
Acid value Max. 1
Density (20/4) 0.950 - 0.970
Iodine value 80 - 95
Saponification value 170 - 190
Non-saponifiable matter Max. 0.8 %