Drukuj
2-(2-Butoksyetoksy)etanol 98, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Eter monobutylowy glikolu dietylenowego
23831.291EA 191 PLN
23831.291 23831.460
2-(2-Butoksyetoksy)etanol 98, TECHNICAL
2-(2-Butoksyetoksy)etanol
Formuła: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 230.4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –68 °C
Gęstość: 0.954 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002881
Numer CAS: 112-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-961-6
Klasyfikacja Merck : 13,01556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.431 - 1.433