Drukuj
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej, TECHNICAL, medium viscosity
Dostawca: VWR Chemicals
22525.296EA 759 PLN
22525.296
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej, TECHNICAL, medium viscosity
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej
Formuła: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081472
Numer CAS: 9004-32-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Viscosity (25°C; 2 %; water) 300 - 600 mPa.s
Water Max. 8 %