Drukuj
Tlenek winian potasu i antymonu(III) trihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
21486.237EA 320 PLN
21486.237
Tlenek winian potasu i antymonu(III) trihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tlenek winian potasu i antymonu(III) trihydrat
Formuła: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
MW: 667,88 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00167056
Numer CAS: 28300-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 229-436-1
Jednostka: 1551
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00706
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.025 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm