Drukuj
Aluminium oxide activated basic dla chromatografii
Dostawca: VWR Chemicals
21012.297EA 609 PLN
21012.297
Aluminium oxide activated basic dla chromatografii
Aluminium oxide activated basic
Formuła: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
Particle size ( 48 µm) Max. 20 %
Particle size ( 200 µm) Max. 1.5 %