Drukuj
Wielopierwiastkowy wzorzec do kalibracji 1 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP-MS
Dostawca: Avantor
VWR® ARISTAR®
456622FEA 2850 PLN
456622F
Wielopierwiastkowy wzorzec do kalibracji 1 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP-MS
Standardy Wzorce kationowe Multi-Element Standards
17 Elements in 5% nitric acid solution.
17 Elements 10 mg/ml : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022