Drukuj
Wielopierwiastkowy wzorzec kontrolny 1 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP-MS
Dostawca: Avantor
VWR® ARISTAR®
456592QEA 1790 PLN
456592Q
Wielopierwiastkowy wzorzec kontrolny 1 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP-MS
Standardy Wzorce kationowe Multi-Element Standards
9 Elements in 2% nitric acid solution.
9 Elements 10 mg/L : Be, Bi, Ce, Co, In, Pb, Mg, Ni, U
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022