Drukuj
Roztwór kalibracyjny 1 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP-MS
Dostawca: Avantor
VWR®
456532EEA 2530 PLN
456532E
Roztwór kalibracyjny 1 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP-MS
Standardy Wzorce kationowe Multi-Element Standards
8 Components in 2% HNO₃.
8 Elements 100 mg/L : Ba, Be, Cu, In, Li, Mg, Tl, U
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022