Drukuj
Wielopierwiastkowy wzorzec do kalibracji 3 w 10% kwasie chlorowodorowym ARISTAR® for ICP-MS
Dostawca: Avantor
VWR® ARISTAR®
456512AEA 2020 PLN
456512A
Wielopierwiastkowy wzorzec do kalibracji 3 w 10% kwasie chlorowodorowym ARISTAR® for ICP-MS
Standardy Wzorce kationowe Multi-Element Standards
10 Elements in 10% Hydrochloric acid solution.
10 Elements 10 mg/l : Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022