Drukuj
Wielopierwiastkowy wzorzec do kalibracji 2 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP-MS
Dostawca: Avantor
VWR® ARISTAR®
456502VEA 2310 PLN
456502V
Wielopierwiastkowy wzorzec do kalibracji 2 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP-MS
Standardy Wzorce kationowe Multi-Element Standards
29 Elements in 5% nitric acid solution.
29 Elements 10 mg/L : Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022