Wielopierwiastkowy wzorzec kontrolny 3 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456444FEA
7090
PLN
456444F
456442D
Wielopierwiastkowy wzorzec kontrolny 3 w rozcieńczonym kwasie azotowym ARISTAR® for ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Multi-Element Standards
In 5% nitric acid solution.
15 Elements 100 mg/L : Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34 / ISO 17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.