tantal 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu chlorowodorowego (from Ta) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456102JEA
1060
PLN
456102J
456104L
tantal 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu chlorowodorowego (from Ta) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Tantalum Standards
Ta in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.