Drukuj
VWR® Trichoderma viride Celulaza
Dostawca: Avantor
VWR®
390744EEA 2180 PLN
390744E
VWR® Trichoderma viride Celulaza
Enzymy
10 000 jednostek to ilość enzymu, która rozłoży 2 cm² celulozowej bibuły filtracyjnej (17 mg) w ciągu 1 minuty w 0,1 M buforze octanowym o pH 4,0.