Drukuj
Sól formaliny, Gurr™ Utrwalcz histologiczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
361367LEA 520 PLN
361367L 361368M
Sól formaliny, Gurr™ Utrwalcz histologiczny
Sól formaliny
CH₂O:NaCl (10:0.9)%
Formuła: CH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH (25°C) 3.50 - 4.50