Parafina wax, Temperatura krzepnięcia: 55 - 58 °C, w tabletkach, Gurr™
Dostawca: VWR Chemicals
361077EEA
815
PLN
361077E
Parafina wax, Temperatura krzepnięcia: 55 - 58 °C, w tabletkach, Gurr™
Parafina
Gęstość:
0,9 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
8002-74-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (65 °C) | Passes test |
Congealing range | 55 - 58 °C |
Cutting/ ribboning | Passes test |